Tisk…
2-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959902-1G OR959902-5G
APOSOR959902-1GEA 4770 CZK
APOSOR959902-1G APOSOR959902-5G
2-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
2-(Isopropylamino)benzonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11144672
CAS číslo: 147531-47-3