Tisk…
2-(Cyclopropylamino)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959901-10G OR959901-1G OR959901-5G
APOSOR959901-10GEA 21490 CZK
APOSOR959901-10G APOSOR959901-1G APOSOR959901-5G
2-(Cyclopropylamino)benzonitrile 97%
2-(Cyclopropylamino)benzonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11155689
CAS číslo: 675575-45-8