2-Butylpyrazole-3-carbaldehyde 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959894-1G
OR959894-5G
APOSOR959894-1GEA
6220
CZK
APOSOR959894-1G
APOSOR959894-5G
2-Butylpyrazole-3-carbaldehyde 96%
2-Butylpyrazole-3-carbaldehyde
Vzorec:
C₈H₁₂N₂O MW: 152,194 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20441938 CAS číslo: 1345472-13-0 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)