Tisk…
2-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959893-1G OR959893-5G
APOSOR959893-1GEA 9330 CZK
APOSOR959893-1G APOSOR959893-5G
2-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-3-carbaldehyde 95%
2-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
MW: 150.178 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18251009
CAS číslo: 1236365-97-1