Tisk…
1-Butylpyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Butyl-1H-pyrazole
OR959882-1G OR959882-5G
APOSOR959882-1GEA 2110 CZK
APOSOR959882-1G APOSOR959882-5G
1-Butylpyrazole 98%
1-Butylpyrazole
Vzorec: C₇H₁₂N₂
MW: 124.184 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08701137
CAS číslo: 52096-24-9