Tisk…
1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959881-10G OR959881-1G OR959881-5G
APOSOR959881-10GEA 15310 CZK
APOSOR959881-10G APOSOR959881-1G APOSOR959881-5G
1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole 97%
1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122,168 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18889145
CAS číslo: 1344382-51-9