Tisk…
1-Propylpyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Propyl-1H-pyrazole
OR959874-100G OR959874-25G
APOSOR959874-100GEA 12670 CZK
APOSOR959874-100G APOSOR959874-25G
1-Propylpyrazole 98%
1-Propylpyrazole
Vzorec: C₆H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08696396
CAS číslo: 32500-67-7
UN: 1993
ADR: 3,III