Tisk…
tert-Butyl pyridine-2-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959821-1G OR959821-5G
APOSOR959821-1GEA 6220 CZK
APOSOR959821-1G APOSOR959821-5G
tert-Butyl pyridine-2-carboxylate 98%
tert-Butyl pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19600064
CAS číslo: 79233-72-0