Tisk…
3,5-Dimethoxypyridazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959818-1G OR959818-250MG
APOSOR959818-1GEA 21490 CZK
APOSOR959818-1G APOSOR959818-250MG
3,5-Dimethoxypyridazine 97%
3,5-Dimethoxypyridazine
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22381712
CAS číslo: 2096-20-0