4-cyanoquinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Quinoline-4-carbonitrile
OR959787-1G
APOSOR959787-1GEA
1490
CZK
APOSOR959787-1G
4-cyanoquinoline 97%
4-cyanoquinoline
Vzorec:
C₁₀H₆N₂ MW: 154,168 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00972111 CAS číslo: 2973-27-5 |