Tisk…
1-(5-hydroxypyridin-2-yl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(5-Hydroxypyridin-2-yl)ethanone
OR959785-1G
APOSOR959785-1GEA 3640 CZK
APOSOR959785-1G
1-(5-hydroxypyridin-2-yl)ethanone 95%
1-(5-hydroxypyridin-2-yl)ethanone
Vzorec: C₇H₇NO₂
MW: 137,136 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697710
CAS číslo: 67310-56-9