N,3-Dimethylpyridine-2-carboxamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959755-1G
OR959755-5G
APOSOR959755-1GEA
3740
CZK
APOSOR959755-1G
APOSOR959755-5G
N,3-Dimethylpyridine-2-carboxamide 98%
N,3-Dimethylpyridine-2-carboxamide
Vzorec:
C₈H₁₀N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19671808 CAS číslo: 1037045-67-2 |