Tisk…
Ethyl 2-(N-hydroxyimino)-2-(pyridin-2-yl)acetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959749-1G OR959749-250MG
APOSOR959749-1GEA 8270 CZK
APOSOR959749-1G APOSOR959749-250MG
Ethyl 2-(N-hydroxyimino)-2-(pyridin-2-yl)acetate 98%
Ethyl 2-(N-hydroxyimino)-2-(pyridin-2-yl)acetate
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03939045
CAS číslo: 71721-67-0