7-Nitro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959733-100MG
OR959733-1G
OR959733-250MG
APOSOR959733-100MGEA
1740
CZK
APOSOR959733-100MG
APOSOR959733-1G
APOSOR959733-250MG
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Vzorec:
C₉H₈N₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08437646 CAS číslo: 22245-96-1 |