5-Chloroquinazolin-4-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959731-1G
OR959731-250MG
APOSOR959731-1GEA
15310
CZK
APOSOR959731-1G
APOSOR959731-250MG
5-Chloroquinazolin-4-amine 98%
5-Chloroquinazolin-4-amine
Vzorec:
C₈H₆ClN₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02323641 CAS číslo: 19808-34-5 |