Tisk…
5-Amino-3-chloropicoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959728-1G OR959728-5G
APOSOR959728-1GEA 7670 CZK
APOSOR959728-1G APOSOR959728-5G
5-Amino-3-chloropicoline 98%
5-Amino-3-chloropicoline
Vzorec: C₆H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11040270
CAS číslo: 896161-13-0