6-Chloro-5-methoxypyridine-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Chloro-5-methoxynicotinaldehyde
OR959701-1G
OR959701-250MG
APOSOR959701-1GEA
22950
CZK
APOSOR959701-1G
APOSOR959701-250MG
6-Chloro-5-methoxypyridine-3-carbaldehyde 95%
6-Chloro-5-methoxypyridine-3-carbaldehyde
Vzorec:
C₇H₆ClNO₂ MW: 171,581 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13189003 CAS číslo: 1060801-67-3 |