Tisk…
5-Chloro-3-methoxypyridin-2-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959700-1G OR959700-5G
APOSOR959700-1GEA 4570 CZK
APOSOR959700-1G APOSOR959700-5G
5-Chloro-3-methoxypyridin-2-ol 98%
5-Chloro-3-methoxypyridin-2-ol
Vzorec: C₆H₆ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18415703
CAS číslo: 94135-59-8