Tisk…
2-Chloro-5-methyl-4-nitropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959694-1G OR959694-250MG
APOSOR959694-1GEA 1490 CZK
APOSOR959694-1G APOSOR959694-250MG
2-Chloro-5-methyl-4-nitropyridine 95%
2-Chloro-5-methyl-4-nitropyridine
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19690032
CAS číslo: 97944-45-1