Tisk…
2-Chloro-5-methylpyridin-4-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959693-1G OR959693-250MG
APOSOR959693-1GEA 17990 CZK
APOSOR959693-1G APOSOR959693-250MG
2-Chloro-5-methylpyridin-4-ol 98%
2-Chloro-5-methylpyridin-4-ol
Vzorec: C₆H₆ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16610469
CAS číslo: 1227580-80-4