methyl 5-methoxypyridine-2-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959687-1G
OR959687-5G
APOSOR959687-1GEA
0
CZK
APOSOR959687-1G
APOSOR959687-5G
methyl 5-methoxypyridine-2-carboxylate 98%
methyl 5-methoxypyridine-2-carboxylate
Vzorec:
C₈H₉NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11975090 CAS číslo: 29681-39-8 |