Tisk…
Methyl 5-amino-2-chloropyridine-3-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959677-1G OR959677-250MG
APOSOR959677-1GEA 7770 CZK
APOSOR959677-1G APOSOR959677-250MG
Methyl 5-amino-2-chloropyridine-3-carboxylate 98%
Methyl 5-amino-2-chloropyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₇ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848216
CAS číslo: 886435-73-0