Tisk…
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR959666-1G OR959666-250MG
APOSOR959666-1GEA 1410 CZK
APOSOR959666-1G APOSOR959666-250MG
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₈H₇BrN₂
MW: 211,059 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD09743454
CAS číslo: 281192-91-4