Tisk…

2,3-Dichloropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 96%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR959640-1G OR959640-5G
APOSOR959640-1GEA 10750 CZK
APOSOR959640-1G APOSOR959640-5G
2,3-Dichloropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 96%
2,3-Dichloropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Vzorec: C₈H₄Cl₂N₂O
MW: 215,036 g/mol
Bod tání: 230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25953923
CAS číslo: 117890-82-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR