Tisk…
2,4-Dimethoxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959635-100MG OR959635-250MG
APOSOR959635-100MGEA 6220 CZK
APOSOR959635-100MG APOSOR959635-250MG
2,4-Dimethoxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
2,4-Dimethoxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₈H₉N₃O₂
MW: 179,176 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425551
CAS číslo: 90057-09-3