Methyl 5-methoxypyridine-2-carboximidate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959632-1G
OR959632-5G
APOSOR959632-1GEA
7670
CZK
APOSOR959632-1G
APOSOR959632-5G
Methyl 5-methoxypyridine-2-carboximidate 98%
Methyl 5-methoxypyridine-2-carboximidate
Vzorec:
C₈H₁₀N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD25953920 CAS číslo: 1820588-49-5 |