Tisk…
5-bromo-4-methoxypyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959616-1G OR959616-250MG
APOSOR959616-1GEA 4470 CZK
APOSOR959616-1G APOSOR959616-250MG
5-bromo-4-methoxypyrimidine 95%
5-bromo-4-methoxypyrimidine
Vzorec: C₅H₅BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234066
CAS číslo: 4319-85-1