Tisk…
6-(Isopropylamino)pyridine-3-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959604-10G OR959604-1G OR959604-5G
APOSOR959604-10GEA 21490 CZK
APOSOR959604-10G APOSOR959604-1G APOSOR959604-5G
6-(Isopropylamino)pyridine-3-carbonitrile 98%
6-(Isopropylamino)pyridine-3-carbonitrile
Vzorec: C₉H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09944214
CAS číslo: 160017-00-5