Tisk…
6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959603-10G OR959603-1G OR959603-5G
APOSOR959603-10GEA 21490 CZK
APOSOR959603-10G APOSOR959603-1G APOSOR959603-5G
6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile 97%
6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile
Vzorec: C₈H₉N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09940529
CAS číslo: 1016813-34-5