1-(5-Methoxypyridin-2-yl)ethanone 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959601-1G
OR959601-250MG
APOSOR959601-1GEA
15710
CZK
APOSOR959601-1G
APOSOR959601-250MG
1-(5-Methoxypyridin-2-yl)ethanone 96%
1-(5-Methoxypyridin-2-yl)ethanone
Vzorec:
C₈H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10697709 CAS číslo: 325796-84-7 |