Tisk…
4-Methoxy-3-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959599-1G OR959599-250MG
APOSOR959599-1GEA 19680 CZK
APOSOR959599-1G APOSOR959599-250MG
4-Methoxy-3-methylpyridine 98%
4-Methoxy-3-methylpyridine
Vzorec: C₇H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06253896
CAS číslo: 96609-78-8