Tisk…
5,6-Dimethyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Dimethylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
OR959568-1G OR959568-5G
APOSOR959568-1GEA 3440 CZK
APOSOR959568-1G APOSOR959568-5G
5,6-Dimethyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 96%
5,6-Dimethyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Vzorec: C₈H₈N₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463622
CAS číslo: 18593-44-7