Tisk…
N,N-Dimethyl-5-nitropyridin-2-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959529-1G OR959529-25G OR959529-5G
APOSOR959529-1GEA 1540 CZK
APOSOR959529-1G APOSOR959529-25G APOSOR959529-5G
N,N-Dimethyl-5-nitropyridin-2-amine 97%
N,N-Dimethyl-5-nitropyridin-2-amine
Vzorec: C₇H₉N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023450
CAS číslo: 2554-75-8