Tisk…
2-(Pyrrolidin-1-yl)pyrimidin-4-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959528-1G OR959528-5G
APOSOR959528-1GEA 7670 CZK
APOSOR959528-1G APOSOR959528-5G
2-(Pyrrolidin-1-yl)pyrimidin-4-amine 98%
2-(Pyrrolidin-1-yl)pyrimidin-4-amine
Vzorec: C₈H₁₂N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16103673
CAS číslo: 33851-99-9