Tisk…
(3R-Cis)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959522-10G OR959522-25G OR959522-5G
APOSOR959522-10GEA 2480 CZK
APOSOR959522-10G APOSOR959522-25G APOSOR959522-5G
(3R-Cis)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 98%
(3R-Cis)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Vzorec: C₆H₈O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082566
CAS číslo: 13076-17-0