Tisk…
N-tert-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959493-1G OR959493-5G
APOSOR959493-1GEA 6220 CZK
APOSOR959493-1G APOSOR959493-5G
N-tert-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine 98%
N-tert-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine
Vzorec: C₈H₁₂ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09753659
CAS číslo: 876521-19-6