Tisk…
7,8-Dimethylquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959482-1G OR959482-5G
APOSOR959482-1GEA 7670 CZK
APOSOR959482-1G APOSOR959482-5G
7,8-Dimethylquinoline 98%
7,8-Dimethylquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₁N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18448797
CAS číslo: 20668-35-3