Tisk…
6-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959480-1G OR959480-250MG
APOSOR959480-1GEA 22950 CZK
APOSOR959480-1G APOSOR959480-250MG
6-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine 98%
6-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11877992
CAS číslo: 955376-51-9