5-Chloro-1-methylpyridin-2-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959475-1G
OR959475-5G
APOSOR959475-1GEA
4900
CZK
APOSOR959475-1G
APOSOR959475-5G
5-Chloro-1-methylpyridin-2-one 98%
5-Chloro-1-methylpyridin-2-one
Vzorec:
C₆H₆ClNO MW: 143,571 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22375100 CAS číslo: 4214-78-2 |