3-Bromo-4-ethoxypyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959462-1G
OR959462-250MG
APOSOR959462-1GEA
13460
CZK
APOSOR959462-1G
APOSOR959462-250MG
3-Bromo-4-ethoxypyridine 95%
3-Bromo-4-ethoxypyridine
Vzorec:
C₇H₈BrNO MW: 202,049 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00234192 CAS číslo: 3522-97-2 |