Tisk…
2-Bromo-5-chloro-4-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR959457-1G OR959457-25G OR959457-5G
APOSOR959457-1GEA 3940 CZK
APOSOR959457-1G APOSOR959457-25G APOSOR959457-5G
2-Bromo-5-chloro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-5-chloro-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrClN
MW: 206,468 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11846275
CAS číslo: 885267-40-3