5-Bromo-2-methylnicotinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR959451-5G
APOSOR959451-5GEA
4860
CZK
APOSOR959451-5G
5-Bromo-2-methylnicotinic acid 95%
5-Bromo-2-methylnicotinic acid
Vzorec:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216,032 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11557230 CAS číslo: 351003-02-6 |