Tisk…
N-Ethyl 4-chloropicolinamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959441-10G OR959441-1G OR959441-5G
APOSOR959441-10GEA 21490 CZK
APOSOR959441-10G APOSOR959441-1G APOSOR959441-5G
N-Ethyl 4-chloropicolinamide 98%
N-Ethyl 4-chloropicolinamide
Vzorec: C₈H₉ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08705738
CAS číslo: 604813-07-2