N-Cyclopropyl 4-chloropicolinamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959440-1G
OR959440-5G
APOSOR959440-1GEA
6220
CZK
APOSOR959440-1G
APOSOR959440-5G
N-Cyclopropyl 4-chloropicolinamide 98%
N-Cyclopropyl 4-chloropicolinamide
Vzorec:
C₉H₉ClN₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10663418 CAS číslo: 1090815-16-9 |