3,6-Dicyanopicoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959412-1G
OR959412-250MG
APOSOR959412-1GEA
10350
CZK
APOSOR959412-1G
APOSOR959412-250MG
3,6-Dicyanopicoline 97%
3,6-Dicyanopicoline
Vzorec:
C₈H₅N₃ MW: 143,145 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20529525 CAS číslo: 1352318-05-8 |