Tisk…
3-Amino-5-bromopyridine-2-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-5-bromopicolinonitrile
OR959411-5G
APOSOR959411-5GEA 4270 CZK
APOSOR959411-5G
3-Amino-5-bromopyridine-2-carbonitrile 98%
3-Amino-5-bromopyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₄BrN₃
MW: 198,02 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07375025
CAS číslo: 573675-27-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III