Tisk…
4-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Pyrrolidin-1-yl)picolinonitrile
OR959405-1G OR959405-5G
APOSOR959405-1GEA 3380 CZK
APOSOR959405-1G APOSOR959405-5G
4-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile 98%
4-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,214 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062860
CAS číslo: 127680-86-8