Tisk…
2,3,5-Trichloro-4-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959397-1G OR959397-25G OR959397-5G
APOSOR959397-1GEA 4140 CZK
APOSOR959397-1G APOSOR959397-25G APOSOR959397-5G
2,3,5-Trichloro-4-methylpyridine 98%
2,3,5-Trichloro-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₄Cl₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20529523
CAS číslo: 53939-29-0