Tisk…
3,5-dichloro-4-methylpyridin-2-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959396-1G OR959396-250MG
APOSOR959396-1GEA 9920 CZK
APOSOR959396-1G APOSOR959396-250MG
3,5-dichloro-4-methylpyridin-2-ol 95%
3,5-dichloro-4-methylpyridin-2-ol
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16883065
CAS číslo: 58236-72-9