Tisk…
Ethyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959377-1G OR959377-5G
APOSOR959377-1GEA 8270 CZK
APOSOR959377-1G APOSOR959377-5G
Ethyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Ethyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06204418
CAS číslo: 83751-12-6